missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ Tintometer™ Methylrød opløsning, 100 ml

Product Code. 15342025
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 ml
Unit Size:
100ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15342025 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15342025 Supplier Lovibond™ Supplier No. 451631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 DKK
    244.11 DKK / 100ml
    Spare 13.89 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre

  • Methylrød opløsning
  • 100 ml

Specifications

Til brug med (udstyr) Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre
Mængde 100 ml
Type Methylrød opløsning
compliance-icons
Product Identifier
  • 100ML METHYLRED
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.