Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Stryg tabletter med lav rækkevidde
Artikelnummer. 15321835
Skift visning
Mængde:
250 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15321835 250 tabletter Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15321835 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 515371BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 DKK
    748.67 DKK / Pakke med 250
    Spare 791.33 DKK
    51% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre. Brug af tabletreagenser garanterer nøjagtig reagensdosering, hvilket giver mulighed for mere præcise titreringer end traditionelle testsæt med dråbetælling
  • Ny blisteremballage af aluminiumsfolie bringer ekstra bekvemmelighed til traditionen for beskyttelse opnået i Lovibonds længe etablerede tabletproduktionsteknologi
  • Med den nye blisterstrimmel skubber brugeren bare tabletten gennem den beskyttende folie lige ind i prøven
  • Hver tablet er indeholdt i en individuelt formet foliekop, foret med det nyeste aluminium kompositmateriale og garanterer produktets ydeevne
  • Blisterpakningen er blevet reduceret i størrelse til 91 x 34 mm for bekvem opbevaring og forsendelse
  • 'BT' tilføjes i slutningen af koden for at identificere den nye emballagetype
  • Enkelt, tidsbesparende og praktisk
  • Der er ingen sikkerhedsrisici, hvis tabletterne bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner
  • Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle reagenser
Tekniske data
Til brug med (applikation) Fotometri-tabletreagenser
Til brug med (udstyr) Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre
Mængde 250 tabletter
Type Stryg tabletter med lav rækkevidde
compliance-icons
Product Identifier
  • X250 IRON LR TABLETS
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid, calciumthioglycolate trihydrate, disodium 4,4'-[3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-di