Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Iron II LR tabletter
Product Code. 15331845
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 tabletter
Unit Size:
Pakke med 250
Product Code. Mængde Unit Size
15331845 250 tabletter Pakke med 250
1 options
Product Code. 15331845 Supplier Lovibond™ Supplier No. 515421BT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00 DKK
    772.35 DKK / Pakke med 250
    Spare 757.65 DKK
    49% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre. Brug af tabletreagenser garanterer nøjagtig reagensdosering, hvilket giver mulighed for mere præcise titreringer end traditionelle testsæt med dråbetælling
  • Ny blisteremballage af aluminiumsfolie bringer ekstra bekvemmelighed til traditionen for beskyttelse opnået i Lovibonds længe etablerede tabletproduktionsteknologi
  • Med den nye blisterstrimmel skubber brugeren bare tabletten gennem den beskyttende folie lige ind i prøven
  • Hver tablet er indeholdt i en individuelt formet foliekop, foret med det nyeste aluminium kompositmateriale og garanterer produktets ydeevne
  • Blisterpakningen er blevet reduceret i størrelse til 91 x 34 mm for bekvem opbevaring og forsendelse
  • 'BT' tilføjes i slutningen af koden for at identificere den nye emballagetype
  • Enkelt, tidsbesparende og praktisk
  • Der er ingen sikkerhedsrisici, hvis tabletterne bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner
  • Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle reagenser
Specifications
Til brug med (applikation) Fotometri-tabletreagenser
Til brug med (udstyr) Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre
Mængde 250 tabletter
Type Iron II LR tabletter
compliance-icons
Product Identifier
  • X250 IRON II LR TABLETS
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid, disodium 4,4'-[3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]bis(benzenesulphonate