Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Hardcheck P fotometer tabletter, total hårdhed
Beskrivelse
Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre. Brug af tabletreagenser garanterer nøjagtig reagensdosering, hvilket giver mulighed for mere præcise titreringer end traditionelle testsæt med dråbetælling
- Ny blisteremballage af aluminiumsfolie bringer ekstra bekvemmelighed til traditionen for beskyttelse opnået i Lovibonds længe etablerede tabletproduktionsteknologi
- Med den nye blisterstrimmel skubber brugeren bare tabletten gennem den beskyttende folie lige ind i prøven
- Hver tablet er indeholdt i en individuelt formet foliekop, foret med det nyeste aluminium kompositmateriale og garanterer produktets ydeevne
- Blisterpakningen er blevet reduceret i størrelse til 91 x 34 mm for bekvem opbevaring og forsendelse
- 'BT' tilføjes i slutningen af koden for at identificere den nye emballagetype
- Enkelt, tidsbesparende og praktisk
- Der er ingen sikkerhedsrisici, hvis tabletterne bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner
- Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle reagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fotometri-tabletreagenser |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 250 tabletter |
| Type | Hardcheck P fotometer tabletter, total hårdhed |