Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ DPD 1 og DPD 3 højkalciumtabletter Combi-Pack
Beskrivelse
- Ny blisteremballage af aluminiumsfolie bringer ekstra bekvemmelighed til traditionen for beskyttelse opnået i Lovibonds længe etablerede tabletproduktionsteknologi
- Med den nye blisterstrimmel skubber brugeren bare tabletten gennem den beskyttende folie lige ind i prøven
- Hver tablet er indeholdt i en individuelt formet foliekop, foret med det nyeste aluminium kompositmateriale og garanterer produktets ydeevne
- Blisterpakningen er blevet reduceret i størrelse til 91 x 34 mm for bekvem opbevaring og forsendelse
- 'BT' tilføjes i slutningen af koden for at identificere den nye emballagetype
- Enkelt, tidsbesparende og praktisk
- Der er ingen sikkerhedsrisici, hvis tabletterne bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner
- Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle reagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fotometri-tabletreagenser |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 500 tabletter |
| Type | DPD 1 og DPD 3 højkalciumtabletter Combi-Pack |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X250 KOMBI-PACK DPD HC DPD 1 HIGH CALCIUM + DPD 3 .
- Fare
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H372-Forårsager organskader.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium iodide