Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Chrom hexavalent Powder Pack Reagens, 100 tests
Artikelnummer. 15321705
Skift visning
Rækkevidde:
0,005 til 0,5 mg/L, 0,02 til 2,0 mg/L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
15321705 0,005 til 0,5 mg/L, 0,02 til 2,0 mg/L Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15321705 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 537310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 DKK
    190.99 DKK / Pakke med 100
    Spare 74.01 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Formuleret til brug i Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre.
  • Interval: 0,005 til 0,5 mg/L og 0,02 til 2,0 mg/L
  • Til brug i vores testsæt, kolorimetre og spektrofotometre
  • Forudmålte enhedsdosisreagenser
  • Let at håndtere, let at åbne og let at hælde
  • Pulverpakningsreagenser har en holdbarhed på 5 år
  • Kasse med 100
Tekniske data
Til brug med (applikation) Vandtestning
Til brug med (udstyr) Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre
Antal prøver Kasse med 100
Rækkevidde 0,005 til 0,5 mg/L, 0,02 til 2,0 mg/L
Type Chrom hexavalent Powder Pack Reagens