Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Komparator, Sulphite LR Test, 0,5 til 10 mg/L
Rækkevidde:
0,5 til 10 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De Lovibond™ Checkit™ komparator er en kompakt, let kolorimetrisk enhed
- Velegnet til både mobil og statisk vandanalyse
- Fås med en række forskellige farveskalaer
- Giver grundlag for et omfattende let at bruge analysesystem
- hver Checkit™ Comparator Disc indeholder en kontinuerlig farveskala til nøjagtig farvematch mellem standard og prøve
- hver Checkit™ Comparator Kit leveres i en bæretaske med komparator, hætteglas, diske, reagenser og metodeinstruktioner til alle tests
- Den medfølgende sulfitdisk måler fra 0,5 til 10 mg/L med følgende trin: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10,5 / 4,0
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Vandkvalitetstest |
| Til brug med (udstyr) | Checkit™ Komparator |
| Inkluderer | Bæretaske med komparator, hætteglas, diske, reagenser og metodeinstruktioner til alle tests |
| Rækkevidde | 0,5 til 10 mg/L |
| Type | Sulfit LR test |