Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ komparator, ammoniak (Powder Pack ) Test, 0 til 0,5 mg/L
Artikelnummer. 10105094
Rækkevidde:
0 til 0,5 mg/l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10105094
Brand: Lovibond™ 146211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Velegnet til både mobil og statisk vandanalyse. Checkit™ Komparatorer fås med en række forskellige farveskalaer og giver grundlag for et omfattende let at bruge analysesystem.
  • De Lovibond™ Checkit™ komparator er en kompakt, let kolorimetrisk enhed
  • Velegnet til både mobil og statisk vandanalyse
  • Fås med en række forskellige farveskalaer
  • Giver grundlag for et omfattende let at bruge analysesystem
  • hver Checkit™ Comparator Disc indeholder en kontinuerlig farveskala til nøjagtig farvematch mellem standard og prøve
  • hver Checkit™ Comparator Kit leveres i en bæretaske med komparator, hætteglas, diske, reagenser og metodeinstruktioner til alle tests
  • Den medfølgende ammoniakdisk måler fra 0 til 0,5 mg/L med følgende trin:
  • 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5
Spezifikation
Format Ammoniak test (Powder Pack )
Til brug med (applikation) Vandkvalitetstest
Til brug med (udstyr) Checkit™ Komparator
Inkluderer Bæretaske med komparator, hætteglas, diske, reagenser og metodeinstruktioner til alle tests
Rækkevidde 0 til 0,5 mg/l
Type Ammoniak testskive til Checkit™ Komparator
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt