Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Buffertabletter, pH 7
Mængde:
250 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
- Ny blisteremballage af aluminiumsfolie bringer ekstra bekvemmelighed til traditionen for beskyttelse opnået i Lovibonds længe etablerede tabletproduktionsteknologi
- Med den nye blisterstrimmel skubber brugeren bare tabletten gennem den beskyttende folie lige ind i prøven
- Hver tablet er indeholdt i en individuelt formet foliekop, foret med det nyeste aluminium kompositmateriale og garanterer produktets ydeevne
- Blisterpakningen er blevet reduceret i størrelse til 91 x 34 mm for bekvem opbevaring og forsendelse
- 'BT' tilføjes i slutningen af koden for at identificere den nye emballagetype
- Enkelt, tidsbesparende og praktisk
- Der er ingen sikkerhedsrisici, hvis tabletterne bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner
- Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle reagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fotometri-tabletreagenser |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Mængde | 250 tabletter |
| Type | Buffertabletter, pH 7 |