Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Ammoniak nr. 1 tabletter
Artikelnummer. 15341755
Mængde:
250 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 15341755
Brand: Lovibond™ 512581BT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Lovibond testsæt, kolorimetre og spektrofotometre. Brug af tabletreagenser garanterer nøjagtig reagensdosering, hvilket giver mulighed for mere præcise titreringer end traditionelle testsæt med dråbetælling
  • Ny blisteremballage af aluminiumsfolie bringer ekstra bekvemmelighed til traditionen for beskyttelse opnået i Lovibonds længe etablerede tabletproduktionsteknologi
  • Med den nye blisterstrimmel skubber brugeren bare tabletten gennem den beskyttende folie lige ind i prøven
  • Hver tablet er indeholdt i en individuelt formet foliekop, foret med det nyeste aluminium kompositmateriale og garanterer produktets ydeevne
  • Blisterpakningen er blevet reduceret i størrelse til 91 x 34 mm for bekvem opbevaring og forsendelse
  • 'BT' tilføjes i slutningen af koden for at identificere den nye emballagetype
  • Enkelt, tidsbesparende og praktisk
  • Der er ingen sikkerhedsrisici, hvis tabletterne bruges i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner
  • Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle reagenser
Tekniske data
Til brug med (applikation) Fotometri-tabletreagenser
Til brug med (udstyr) Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre
Mængde 250 tabletter
Type Ammoniak nr. 1 tabletter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X250 AMMONIA NO. 1 TABLETS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: salicylic acid, sodium nitroprusside dihydrate