Få mere at vide
Lovibond™ Tintometer™ Aktiv Oxygen, Kobber og pH Refill Reagent Packs
:
Aktiv Oxygen, Kobber og pH Refill Reagent Packs
Beskrivelse
- Refill-reagenspakker: Aktiv Oxygen, Kobber og pH
- Indeholder: 20 (DPD) nr. 4 Rapid-tabletter, 20 kobber-nr. 1-tabletter og 30 phenolrøde Rapid-tabletter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fotometri-tabletreagenser |
| Til brug med (udstyr) | Testsæt, kolorimetre og spektrofotometre |
| Inkluderer | 20 (DPD) nr. 4 Rapid-tabletter, 20 kobber-nr. 1-tabletter og 30 phenolrøde Rapid-tabletter |
| Testmetode | Azomethin |
| Type | Aktiv Oxygen, Kobber og pH Refill Reagent Packs |