missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tinopal RBS 200, TRC

Artikelnummer. 30451900
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451900 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT444095100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tinopal RBS 200
CAS 6416-68-8
Molekylær formel C24 H16 N3 Na O3 S
Mængde 100 mg
Synonym 4-(2H-Naphtho[1,2-d]triazol-2-yl)-2-stilbenesulfonic Acid Sodium Salt, ,'5-(2H-Naphtho[1,2-d]triazol-2-yl)-2-(2-phenylethenyl)-benzenesulfonic Acid Sodium Salt, C.I. Fluorescent Brightening Agent 46','Sodium Salt, 2H-Naphtho[1,2-d]triazole','benzenesulfonic acid deriv., 2-(4-Styryl-3-sulfophenyl)-2H-naphtho[1,2-d]triazole Sodium Salt, 4-(Naphtho-1',2', 4,5-triazol-2-yl)-2-sulfostilbene Sodium Salt, C.I. 40645, C.I. Fluorescent Brightener 46, Fluorescent Brightener 46, Pylaklor White S 15A, Sodium 2-(4-styryl-3-sulfophenyl)-2H-naphtho[1,2-d]triazole, Sodium 4-(2H-Naphtho[1,2-d]triazol-2-yl)stilbene-2-sulfonate, Tinopal RBS
InChI formel InChI=1S/C24H17N3O3S.Na/c28-31(29,30)23-16-20(14-12-19(23)11-10-17-6-2-1-3-7-17)27-25-22-15-13-18-8-4-5-9-21(18)24(22)26-27;/h1-16H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b11-10+;
SMIL [Na]OS(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccccc2)n3nc4ccc5ccccc5c4n3
IUPAC navn [5-benzo[e]benzotriazol-2-yl-2-[(E)-styryl]phenyl]sulfonyloxysodium
Molekylvægt (g/mol) 449.46
Formel vægt 449.081
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.