missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tinopal RBS 200, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tinopal RBS 200 |
| CAS | 6416-68-8 |
| Molekylær formel | C24 H16 N3 Na O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(2H-Naphtho[1,2-d]triazol-2-yl)-2-stilbenesulfonic Acid Sodium Salt, ,'5-(2H-Naphtho[1,2-d]triazol-2-yl)-2-(2-phenylethenyl)-benzenesulfonic Acid Sodium Salt, C.I. Fluorescent Brightening Agent 46','Sodium Salt, 2H-Naphtho[1,2-d]triazole','benzenesulfonic acid deriv., 2-(4-Styryl-3-sulfophenyl)-2H-naphtho[1,2-d]triazole Sodium Salt, 4-(Naphtho-1',2', 4,5-triazol-2-yl)-2-sulfostilbene Sodium Salt, C.I. 40645, C.I. Fluorescent Brightener 46, Fluorescent Brightener 46, Pylaklor White S 15A, Sodium 2-(4-styryl-3-sulfophenyl)-2H-naphtho[1,2-d]triazole, Sodium 4-(2H-Naphtho[1,2-d]triazol-2-yl)stilbene-2-sulfonate, Tinopal RBS |
| InChI formel | InChI=1S/C24H17N3O3S.Na/c28-31(29,30)23-16-20(14-12-19(23)11-10-17-6-2-1-3-7-17)27-25-22-15-13-18-8-4-5-9-21(18)24(22)26-27;/h1-16H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b11-10+; |
| SMIL | [Na]OS(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccccc2)n3nc4ccc5ccccc5c4n3 |
| IUPAC navn | [5-benzo[e]benzotriazol-2-yl-2-[(E)-styryl]phenyl]sulfonyloxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.46 |
| Formel vægt | 449.081 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?