Få mere at vide
Tinidazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418156
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16418156 100 mg -
16412079 1 g 1g
16400808 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16418156 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0177
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Tinidazole, an orally available antibacterial agent, is a 5-nitroimidazole with selective activity against anaerobic bacteria and protozoa.
Tinidazole, an orally available antibacterial agent, is a 5-nitroimidazole with selective activity against anaerobic bacteria and protozoa.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tinidazole
Fysisk form Solid
CAS 19387-91-8
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H13N3O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (202.21 mM) ∣H2O : 3.33 mg/mL (13.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCS(=O)(CC)=O
Molekylvægt (g/mol) 247.27
Formel vægt 247.27
Procent renhed 99.87%