Få mere at vide
Tinidazol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tinidazole |
| CAS | 19387-91-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tinidazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H13 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Bioshik, CP 12574, Ethyl [2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl] sulfone, Fasigin, Fasigyn, Glongyn, Pletil, Simplotan, Sorquetan, Tindamax, Tini 300, Tinidazol, Tinidazole, Tiprogyn, Tricolam, Trimonase |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |