Få mere at vide
Tinidazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463075
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463075 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463075 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0151.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tinidazole
CAS 19387-91-8
Analyt- eller komponentnavne Tinidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H13 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Bioshik, CP 12574, Ethyl [2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl] sulfone, Fasigin, Fasigyn, Glongyn, Pletil, Simplotan, Sorquetan, Tindamax, Tini 300, Tinidazol, Tinidazole, Tiprogyn, Tricolam, Trimonase
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-(2-ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 247.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 247,0627 g/mol