Få mere at vide
Tinidazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311781
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311781 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311781 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17584000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tinidazole
CAS 19387-91-8
Analyt- eller komponentnavne Tinidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H13 N3 O4 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(Ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Bioshik, CP 12574, Ethyl [2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl] sulfone, Fasigin, Fasigyn, Glongyn, Pletil, Simplotan, Sorquetan, Tindamax, Tini 300, Tinidazol, Tinidazole, Tiprogyn, Tricolam, Trimonase
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
SMIL CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-(2-ethylsulfonylethyl)-2-methyl-5-nitroimidazol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 247.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 247,0627 g/mol