Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tinidazol
Artikelnummer. 16594384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16594384 5 g 5g
16504394 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594384 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463510050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19387-91-8
Molekylær formel C8H13N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 247.27
MDL nummer MFCD00057217
InChI nøgle HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-[2-(ethansulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitro-1H-imidazol
SMIL CCS(=O)(=O)CCN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tinidazole
Smeltepunkt 124,0 °C til 128,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opl.: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, letopløselig i methanol, meget letopløselig i ethanol
Formel vægt 247.27