Få mere at vide
Tintråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Puratronic™, 99,9985% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tin wire |
| Navn note | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
| Mængde | 5 m |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.43g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9985% |
| Grad | Puratronic |