Få mere at vide
Tin Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 100 mL |