Få mere at vide
Tin Standard 1000mg/L i 20% HCL (Assurance Grade), SPEX CertiPrep Artikelnummer.: 10204152
compliance-icons compliance-icons
Tin Standard 1000mg/L i 20% HCL (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
Artikelnummer. 10204152 Shop alle SPEX Certiprep produkter
250 mL, PTFE, 250ml
Mængde:
30 mL
250 mL
Emballage:
PTFE
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 10204152
Brand: SPEX Certiprep PLSN52T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Tin Standard
  • Lavet med ASTM Type I vand
  • 1.000μ g/ml koncentration
  • 250 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin Standard
Emballage PTFE
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS min % 1.0, 20.0, 79.0
CAS Max % 1.0, 20.0, 79.0
Teknik AA, ICP
Type Certified Reference Material
Mængde 250 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
1% HNO3/1% HF    1000μg/mL    PLSN2-2X
2% HNO3/2% HF    10,000    PLSN2-3X
20% HCl    1000μg/mL    PLSN5-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSN5-3Y, -3X
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P364-Og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tin Standard 1000mg/L i 20% HCL (Assurance Grade), SPEX CertiPrep >