Få mere at vide
Tin sputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia. x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484825
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484825 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 15484825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040901.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
CAS 7440-31-5
Mængde 1 hv.
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Sn
MDL nummer MFCD00133862
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sn]
IUPAC navn tin
Molekylvægt (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Procent renhed 99.995%