Få mere at vide
Tin-slug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, Puratronic™, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin slug |
| Navn note | 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde |
| Smeltepunkt | 231,9 °C |
| Kogepunkt | 2270 °C |
| Tæthed | 7.310 g/mL |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,5 g/kugle |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Vis mere |