Få mere at vide
Tinslug, 11 mm (0,43 tommer) diameter x 4 mm (0,2 tommer) tyk, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11490390
Skift visning
Mængde:
10 Pc.
50 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490390 10 Pc. Pakke med 10
11357737 50 Pc. Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014134.KK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin slug
Navn note 11 mm (0,43 tommer) diameter x 4 mm (0,2 tommer) tyk
Mængde 10 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,6g
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.