Få mere at vide
Tin slug, 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051431
Mængde:
10 Pc.
50 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 11460351
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041169.KK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fordampningskilde
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin slug
Navn note 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick
Mængde 10 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈1.3g
Form Slug
Assay Procent Noter (metals basis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic