Få mere at vide
Tinslug, 11 mm (0,43 tommer) diameter x 2 mm (0,1 tommer) tyk, Puratronic™, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin slug |
| Navn note | 11 mm (0,43 tommer) diameter x 2 mm (0,1 tommer) tyk |
| Mængde | 50 Pc. |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,3g |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.995% |
| Grad | Puratronic |