Få mere at vide
Tinskud, 8-20 mesh, 99,8% (metalbaseret)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver Gray-skud |
| Tæthed | 7,31g/cm3 |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | 8-20. Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,8 % (metalbasis) |
| Form | Skudt |