Få mere at vide
Tinskud, 3,175 mm (0,125 tommer) & ned, 99 % (metalbaseret)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver Gray-skud |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99% (metalbasis) |
| Form | Skudt |