Få mere at vide
Tinskud, 3,175 mm (0,125 tommer) & ned, 99 % (metalbaseret)
Artikelnummer. 15426745
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426745 100 g 100g
15436745 500 g 500g
15446745 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045096.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray-skud
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99% (metalbasis)
Form Skudt