Få mere at vide
Blikstang, 6 mm (0,2 tommer) dia, Puratronic™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782185
Mængde:
160 mm
5 x 160 mm
Pakningsstørrelse:
160mm
Pakke med 5
Artikelnummer. 11337137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011472.DP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 2,06 g/cm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray rod
Mængde 160 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9985% (Metals basis)
Form Rod