Få mere at vide
Tinstang, 6 mm (0,2 tommer) diameter, Puratronic™, 99,9985% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Sølvgrå stang |
| Mængde | 160 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9985% (metalbasis) |
| Form | Rod |