Få mere at vide
Tin rod, 6.35cm (2.5 in.) dia., 99.85% (metals basis), Thermo Scientific™
Product Code. 11367437
Click to view available options
Mængde:
500 g
2 kg
Unit Size:
2kg
500g
Product Code. 11367437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012601.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tin rod
Navn note 6.35cm (2.5 in.) dia.
Mængde 500 g
Lugt Odorless
Vægt ≈2.2cm/500g
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.85%