Få mere at vide
Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058842
Mængde:
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
Artikelnummer. 11309518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043341.BU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Tæthed 7.310 g/mL
Mængde 25 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈9.23g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 118.71
Procent renhed 99.98%