Få mere at vide
Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.98% (metals basis)
Mængde:
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin rod |
| Navn note | 12.7mm (0.5 in.) dia. |
| Tæthed | 7.310 g/mL |
| Mængde | 25 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈9.23g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Formel vægt | 118.71 |
| Procent renhed | 99.98% |