Få mere at vide
Tinstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11367747
Skift visning
Mængde:
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367747 25 cm 25cm
11377747 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014148.BU
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 25 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈9.23g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%