Få mere at vide
Tinpulver, -100 mesh, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11321628
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321628 10 g 10g
11301628 2 g 2g
11331628 50 g 50g
11311628 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11321628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011013.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Grå
Udseende Gray powder
Tæthed 7.31g/cm3
Mængde 10 g
Maskestørrelse -100 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.995%
Form Pulver