Få mere at vide
Tin powder, -100 mesh, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048388
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11395828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010378.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin powder
Mængde 100 g
Maskestørrelse −100 Mesh
Lugt Odorless
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.5%