Få mere at vide
Tinbelægningsopløsning, elektroløs, del B
Beskrivelse
For at bevare loddeevnen af printplader, til belægning af elektroniske dele og til korrosionsbeskyttelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- For at bevare loddeevnen af trykte kredsløb, til plettering af elektroniske dele og til korrosionsbeskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin plating solution |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | Elektrofri, del B |
| Mængde | 1 pt. |
| Lugt | Acrid |
| Form | Væske |
| MDL nummer | MFCD03703331 |
| FN nummer | UN1789 |