Få mere at vide
Fortinningspulver, strømløs, del A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451967
Skift visning
Mængde:
454 g
Pakningsstørrelse:
454g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451967 454 g 454g
1 options
Artikelnummer. 15451967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044176.TD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For at bevare loddeevnen af trykte kredsløb, til plettering af elektroniske dele og til korrosionsbeskyttelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • For at bevare loddeevnen af trykte kredsløb, til plettering af elektroniske dele og til korrosionsbeskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Tin plating powder
Navn note Elektrofri, del A
Mængde 454 g
Form Pulver
MDL nummer MFCD03703330
FN nummer UN1759
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.