Få mere at vide
Tinplade 3,2 mm (0,13 tommer) tyk, 99,85% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin plate |
| Navn note | 3,2 mm (0,13 tommer) tyk |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈234g/100x100mm |
| Form | Plade |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.85% |