Få mere at vide
Tin, plasma standard solution, Specpure™ Sn 1000μg/mL Artikelnummer.: 11321439
Tin, plasma standard solution, Specpure™ Sn 1000μg/mL
Artikelnummer. p-4408608
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11321439
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013863.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Navn note Plasma standard solution, Sn 1000μg/mL
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrochloric acid: 20%; Tin: 0.1%; Water: 79.9%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1565006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/06/2025 Artikelnummer
Partinummer1565007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/06/2025 Artikelnummer
Partinummer1555564 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/04/2025 Artikelnummer013863.AD,013863.AE,013863.AP
Partinummer1521983 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/03/2025 Artikelnummer013863.AD,013863.AE,013863.AP
Partinummer1517386 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/01/2025 Artikelnummer013863.AD,013863.AE,013863.AP
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tin, plasma standard solution, Specpure™ Sn 1000μg/mL >