Få mere at vide
Tinoxid, antimondoteret, polymer precursor, Oxid≈ 30 vægt%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354727
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354727 25 g 25g
11364727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039754.14
Request Bulk or Custom Format
Anvendes i transparente elektriske ledende elektroder
Anvendes i transparente elektriske ledende elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1332-29-2
MDL nummer MFCD00011244
Synonym Antimony doped tin oxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin oxide
Navn note Antimony doped, Polymeric precursor
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohols
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Oxide ≈30 wt%
Tæthed 1.61 g/mL