Få mere at vide
Tin mossyet, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408696
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11304597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039640.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin mossy
Navn note For analysis ACS
Tæthed 7.31g/mL
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Grad ACS-reagens