Få mere at vide
Tin mossy, ACS, 99,5% min
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin mossy |
| Navn note | For analysis ACS |
| Tæthed | 7.31g/mL |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (metals basis) |
| Grad | ACS-reagens |