Få mere at vide
Tin(IV) phthalocyanindichlorid
Artikelnummer. 11354537
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354537 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039606.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18253-54-8 | C32H16Cl2N8Sn | 702,146 g/mol
Tin(IV)phthalocyanindichlorid er et stabilt metalphthalocyaninfarvestof, der anvendes i biokemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18253-54-8
Molekylær formel C32H16Cl2N8Sn
Molekylvægt (g/mol) 702.146
MDL nummer MFCD00054210
InChI nøgle BBRNKSXHHJRNHK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin iv phthalocyanine dichloride, sncl2pc, dichlorotin phthalocyanine, tin phthalocyanine dichloride, tin iv phthalocyaninedichloride
PubChem CID 9580361
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C6N4[Sn](N7C(=NC2=N3)C8=CC=CC=C8C7=NC9=NC(=N6)C1=CC=CC=C19)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3146
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 702.34
Fysisk form Pulver