Få mere at vide
Tin(Iv) Oxide, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10142640 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10142640 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10142640 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1670/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 18282-10-5
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel O2Sn
MDL nummer MFCD00011244
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
InChI nøgle XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Sn]=O
IUPAC navn stannanedione
Molekylvægt (g/mol) 150.71
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
Formel vægt 150.69g/mol
Emballage Plastic powder jar