Få mere at vide
Tin(IV) oxide, Puratronic™, 99.996% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407999
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11317067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010891.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
Tin(IV)oxid bruges som pigment i den keramiske industri og som polerpulver. Det finder anvendelse i sensorer af brændbare gasser. Det bruges også som katalysator sammen med vanadiumoxid til oxidation af aromatiske forbindelser til fremstilling af carboxylsyrer og syreanhydrider. Det bruges i sensorer til detektion af sporniveauer af kulilte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18282-10-5
Molekylær formel O2Sn
Molekylvægt (g/mol) 150.71
MDL nummer MFCD00011244
InChI nøgle XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC navn dioxotin
SMIL O=[Sn]=O
Tekniske data
Kogepunkt 1800°C to 1900°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Tin(IV) oxide
Smeltepunkt 1630°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.996% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.Soluble in hot concentrated alkali and concentrated acids. Insoluble in water and alcohols.
Formel vægt 150.69
Brydningsindeks 1.9968
Tæthed 6.95 g/mL