Få mere at vide
Tin(IV)oxid, Puratronic™, 99,996% (metalbasis)
Beskrivelse
Tin(IV)oxid bruges som pigment i den keramiske industri og som polerpulver. Det finder anvendelse i sensorer af brændbare gasser. Det bruges også som katalysator sammen med vanadiumoxid til oxidation af aromatiske forbindelser til fremstilling af carboxylsyrer og syreanhydrider. Det bruges i sensorer til detektion af sporniveauer af kulilte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1800 °C til 1900 °C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1630 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Brydningsindeks | 1.9968 |
| Analyseprocentområde | 99,996% (metalbasis) |
| Tæthed | 6.95 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i stærke syrer og alkalier. Uopløselig i vand. Opløselig i varm, koncentreret alkali og koncentrerede syrer. Uopløseligt i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 150.69 |