missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tin(IV) Oxide, Extra Pure, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15875050
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
25 kg
Emballage:
Fibre carton
Plastic bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15875050 250 g Plastic bottle
15805060 25 kg Fibre carton
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15875050 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1078180250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 18282-10-5
Molekylær formel O2Sn
Molekylvægt (g/mol) 150.71
MDL nummer MFCD00011244
InChI nøgle XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC navn stannanedione
SMIL O=[Sn]=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tin(IV) oxide
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Lugt Odorless
Emballage Plastic bottle
Udseende Off-white solid
Formel vægt 150.69
Procent renhed ≥99.0%
Grad Extra Pure
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.