Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) oxide |
| Mængde | 100 g |
| Specifik vægtfylde | 6.95 |
| Tæthed | 6.9500g/mL |
| Lineær formel | SnO2 |
| Merck Index | 15,8905 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: langsomt opløseligt i natriumhydroxidopløsning, uopløseligt i alkohol og kolde syrer |
| Formel vægt | 150.69 |
| Procent renhed | 98,5% min. (metalbasis) |
| Grad | Ren |