Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(IV) oxide |
| Navn note | 99.9% |
| Farve | Hvid til Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 6.95 |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Tæthed | 6.9500g/mL |
| Lineær formel | SnO2 |
| Vis mere |